missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dipraglurant, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Dipraglurant (ADX48621) is a potent, selective, orally active and brain penetrant mGluR5 negative allosteric modulator (NAM), with an IC50 of 21 nM. Dipraglurant can reduce Levodopa-induced dyskinesia (LID) in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipraglurant |
| CAS | 872363-17-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H12FN3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | ADX48621 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 40 mg/mL (150.78 mM) |
| SMILES | FC1=CN2C(C=C1)=NC(CCC#CC3=NC=CC=C3)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 265.29 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido