Learn More
Éter monobutilo de glicol dipropileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17241302
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29911-28-2
Fórmula molecular C10H22O3
Peso molecular (g/mol) 190.28
Clave InChI CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 1-[(1-butoxypropan-2-yl)oxy]propan-2-ol
SMILES CCCCOCC(C)OCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropylene glycol monobutyl ether
Punto de fusión -75.0°C
Densidad 0.9100 g/mL
Punto de ebullición 230.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Cantidad 1 L
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 40-45 g/L (25°C).
Viscosidad 4.35 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.28
RUO – Research Use Only
Título del producto
Éter monobutilo de glicol dipropileno, Thermo Scientific Chemicals >