Learn More
Microspec™ DipSlides
Para pruebas microbiológicas semicuantitativas.
18.85€ - 23.05€
Especificaciones
ATCC® | Sí |
---|---|
Color del tapón | Blanco |
Tipo de tapón | Tapón |
Color | Transparente |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Código de producto | Marca | Aditivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Aditivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15712145
|
Microspec™
O1 |
TTC/MEA |
18.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15722145
|
Microspec™
O2 |
TTC/TTC |
23.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Utilizado por personal de campo no cualificado
- Incluye una tabla de resultados fácil de interpretar
- Diseño de mango con bisagras
- Perfecto para pruebas de agua como la vigilancia de torres de refrigeración
Especificaciones
Sí | |
Tapón | |
De 2 °C a 8 °C | |
Desechables | |
Dipslide | |
Bacterias, levaduras, hongos, Yeast, Molds | |
10 Dipslides e instrucciones | |
3 días | |
Estireno de cristal, LDPE | |
Agua, superficies | |
120 mm | |
30 mm | |
23 g |
Blanco | |
Transparente | |
Bacterias, levaduras y hongos | |
Reino Unido | |
Estéril | |
Cultivo | |
30 °C | |
Sí | |
10 portaobjetos | |
30 x 120 mm | |
1,18 in | |
0,811 oz |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 6 meses
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Microspec™ DipSlides