Learn More
Dipyridamole, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Descripción
Coronary vasodilator; adenosine transport inhibitor. Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 0.37, 0.38, 0.45, 0.9 and 4.5 μM for PDE11, 6, 10, 5 and 8 respectively). Inhibits ENT1 and ENT2 (IC50 = 144.8 nM and Ki = 8.18 nM for ENT1).
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dipyridamole |
CAS | 58-32-2 |
Fórmula molecular | C24H40N8O4 |
Cantidad | 500 mg |
Sinónimo | dipyridamole, dipyridamine, persantin, dipyridamol, dipyudamine, persantine, curantyl, stimolcardio, cardoxin, kurantil |
Clave InChI | IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CCN(CC1)C2=NC(=NC3=C2N=C(N=C3N4CCCCC4)N(CCO)CCO)N(CCO)CCO |
Nombre IUPAC | 2-[[2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-6-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol |
Peso molecular (g/mol) | 504.636 |
PubChem CID | 3108 |