Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de repuesto para soportes de conexión directa UNIFILTER y UNIGUARD
Puntas de repuesto estándar para soportes de conexión directa Thermo Scientific™ UNIGUARD™ y UNIFILTER™.
Marca: Thermo Scientific™ 850-RT
43.04 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice la punta de repuesto Thermo Scientific™ como componente estándar para los sistemas de filtros para HPLC de conexión directa UNIFILTER™ o para soportes de cartucho protectores de conexión directa UNIGUARD™. Los conectores del soporte de cartucho UNIGUARD poseen un diámetro interior que se ajusta al inserto de la columna analítica y elimina la necesidad de accesorios adicionales. Los sistemas de filtros UNIFILTER son filtros drop-in reemplazables de 0,5 μm que mejoran la vida útil de la columna y el rendimiento. Un sistema de filtro está formado por el soporte, el filtro y la punta de repuesto.
Especificaciones
Sistemas de filtros para HPLC UNIFILTER y soportes de cartuchos protectores UNIGUARD | |
Punta de repuesto estándar, CPI |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.