Learn More
Brady™ Direct Thermal Printable Labels, 25 mm Core
Código de producto. 11593115
Click to view available options
Altura (métrico):
19,1 mm
21,6 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Anchura (métrico):
30,5 mm
31,8 mm
57,1 mm
101,6 mm
Repetición vertical (métrico):
22,2 mm
24,6 mm
28,4 mm
28,6 mm
35 mm
41,3 mm
54 mm
66,7 mm
79,4 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11593115
Marca: Brady™ 236730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Printable paper labels for thermal transfer printers.
  • Direct thermal paper
  • Ideal for warehouse marking
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Mate
Material Direct Thermal Paper
Print Technology Direct Thermal
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Warehouse Marking
Para utilizar con (equipo) BBP™11 Label Printer, BBP™12 Industrial Label Printer, THT 76 mm Core Printers
Etiquetas por fila 1
Cantidad 13,620 Labels
Forma Rectángulo
Grosor (métrico) 0.099 mm
Repetición vertical (métrico) 35 mm
Anchura (métrico) 57,1 mm
Altura (métrico) 31,8 mm
Alternate Part Number BPT-522-125