Learn More
Brady™ Cinta de flecha direccional
Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Marca: Brady™ 275107
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Marcadores de tuberías
- Flechas
Especificaciones
Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379 | |
negro sobre gris | |
Negro | |
Cinta | |
Cinta de flecha direccional | |
1300 Markers/Roll | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. | |
33 m x 25 mm | |
33 m | |
25 mm |
ARROWTAPE:BLACK/GREY25MMX33M | |
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
Satinado | |
Poliéster | |
Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
1300/Paq. | |
De -40 °C a +110 °C | |
0,099 mm | |
108.27 ft. | |
0.98 in. |