Learn More
Lovibond™ Comparator Disc
Lovibond™ Comparator Disc uses an array of glass fade-free color match standards for chemical test color comparison.
Marca: Lovibond™ 237000
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
El disco comparador Lovibond™ utiliza una serie de patrones de coincidencia de color sin desvanecimiento del vidrio para la comparación de colores de pruebas químicas.
- Fácil de usar, evaluación visual de la muestra; simplemente gire el disco para que coincida con el color.
- Patrones sin desvanecimiento del vidrio para un uso prolongado en el tiempo
- Resistente a golpes y arañazos
- Unidades de iluminación opcionales para garantizar las condiciones de iluminación 24 horas/día
- Sistemas Nessleriser opcionales para longitudes de ruta más largas
- Comparator 2000+ cuenta con más de 400 discos de color disponibles
- Los patrones de color Lovibond™ se componen exclusivamente de vidrios esmerilados y completamente coloreados
Especificaciones
Ortofosfato | |
Comparator 2000+ | |
Disco comparador de color |
Disco 3/70 | |
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mg/l de PO4 |