Learn More
Lovibond™ Disco comparador
Click to view available options
Analitos:
Amoníaco
Cloro (DPD)
Hidracina
Hierro
Nitrato
Ortofosfato
Oxígeno disuelto
Valor de pH
cloro
Descripción:
Disco 2/1B
Disco 2/1E
Disco 2/1H
Disco 2/1J
Disco 3/113
Disco 3/116
Disco 3/142
Disco 3/2 Hypo
Disco 3/40A
Disco 3/40B
Disco 3/40K
Disco 3/70
Disco NAB
Disco: NOH
NOE disco
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2000
Descripción
El disco comparador Lovibond™ utiliza una serie de patrones de coincidencia de color sin desvanecimiento del vidrio para la comparación de colores de pruebas químicas.
- Fácil de usar, evaluación visual de la muestra; simplemente gire el disco para que coincida con el color.
- Patrones sin desvanecimiento del vidrio para un uso prolongado en el tiempo
- Resistente a golpes y arañazos
- Unidades de iluminación opcionales para garantizar las condiciones de iluminación 24 horas/día
- Sistemas Nessleriser opcionales para longitudes de ruta más largas
- Comparator 2000+ cuenta con más de 400 discos de color disponibles
- Los patrones de color Lovibond™ se componen exclusivamente de vidrios esmerilados y completamente coloreados
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Valor de pH |
| Descripción | Disco 2/1H |
| Para utilizar con (equipo) | Comparator 2000+ |
| temp | 6, 6,2, 6,4, 6,6, 6,8, 7, 7,2, 7,4, 7,6 |
| Tipo | Disco comparador de color |