Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras de PTFE con forma de disco
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Altura (métrico):
6 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos |
| Altura (métrico) | 6 mm |
| Diámetro (métrico) | 9 mm |
| Cantidad | 5/Paq. |