Learn More
BD Jeringa de dos piezas Luer-slip excéntrica Discardit™
Se utiliza para aplicaciones estériles. La jeringa de dos piezas excéntrica con Luer-Slip BD Biosciences™ Discardit™ se desecha después de un solo uso.
Marca: BD 300296
Detalles adicionales : Peso : 0.92880kg
Descripción
- Estéril
- De un solo uso
- Jeringa de dos piezas
- Luer-Slip
- Desechables
- Transparente
Especificaciones
Polipropileno (cuerpo) | |
Sin aguja | |
Sí | |
80 paq. | |
Luer Slip excéntrico | |
Estéril |
Transparente | |
Jeringa excéntrica con Luer-Slip de 2 piezas | |
1 mL | |
20 ml | |
Sí |