Learn More
BD Jeringa de dos piezas Luer-slip excéntrica Discardit™
Se utiliza para aplicaciones estériles. La jeringa de dos piezas excéntrica con Luer-Slip BD Biosciences™ Discardit™ se desecha después de un solo uso.
24.95€ - 315.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Tipo de producto | Jeringa excéntrica con Luer-Slip de 2 piezas |
Desechables | Sí |
Tipo de conexión | Luer Slip excéntrico |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10152534
|
BD
309110 |
10 mL | Sin aguja |
24.95€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10743785
|
BD
300296 |
20 ml | Sin aguja |
206.00€
paquete de 80 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10345844
|
BD
309050 |
5 ml | Sin aguja |
315.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Estéril
- Un solo uso
- Jeringa de dos piezas
- Luer Slip
- Desechable
- Transparente
Especificaciones
Transparente | |
Sí | |
Sí |
Jeringa excéntrica con Luer-Slip de 2 piezas | |
Luer Slip excéntrico | |
Estéril |