Learn More
Day Impex™ Tabletas de desinfectante virucida Virkon
Código de producto. p-8013029
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 comprimidos/recipiente, 20 recipiente/caja.
50 comprimidos/recipiente, 12 recipiente/caja.
Tamaño de la unidad:
200 tabletas
600 tabletas
12318667 50 comprimidos/recipiente, 12 recipiente/caja. 600 tabletas
12328667 10 comprimidos/recipiente, 20 recipiente/caja. 200 tabletas
2 options
Código de producto. 12318667
Marca: Day Impex™ 330013
Edge
Limpie y desinfecte superficies y equipos de trabajo en una sola operación, de un solo paso. Las tabletas de desinfectante virucida Virkon Day Impex™ ofrecen el desinfectante de mayor espectro de eficacia probada.
Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.
  • El desinfectante de mayor espectro: eficacia probada en pruebas independientes con las familias de 18 virus que afectan a humanos y animales, incluidos el del SIDA (VIH) y la hepatitis B.
  • Excelente bactericida y fungicida: limpia y desinfecta las superficies y equipos de trabajo en una sola operación de un solo paso
  • Se puede aplicar en forma de polvo directamente a las manchas de sangre y otros fluidos corporales
  • Se disuelve fácilmente para crear un desinfectante líquido
  • Inodoro, no irritante para la piel y los ojos, no tóxico, fase de vapor no tóxica, toxicidad oral excepcionalmente baja
  • Según los requisitos de COSHH, no es necesario un límite máximo de exposición
  • No corrosivo, no blanqueante y biodegradable
  • Todas las enfermedades víricas transmitidas por superficies o instrumentos contaminados con sangre, líquidos corporales, heces o saliva infectados se pueden controlar mediante la aplicación correcta. Para limpiar y desinfectar superficies y equipo de trabajo.
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante virucida
Formulario Tableta
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza y la desinfección de equipos y superficies de trabajo
Cantidad 50 comprimidos/recipiente, 12 recipiente/caja.
Volumen (métrico) 5 g/comprimido
compliance-icons
Nombre del producto
  • relyon virkon tablets
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate), sulphamidic acid, benzenesulphonic acid, potas