Learn More
Citrato de hidrógeno disódico sesquihidratado, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457856
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate is a reagent employed in the investigation of mediatorless laccase cathodes as half-cell electrode under galvanostatic load by using a two-compartment set up. It is used in the extraction of organ/tissue sample.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de hidrógeno disódico sesquihidratado es un reactivo empleado en la investigación de cátodos de lacasa sin mediador como electrodo de media celda con carga galvanostática mediante la instalación de dos compartimentos. Se utiliza en la extracción de muestras de órganos o tejidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6132-05-4
Fórmula molecular C12H18Na4O17
Peso molecular (g/mol) 526.22
Número MDL MFCD00150445
Clave InChI HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Sinónimo unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
Nombre IUPAC tetrasodio; 2-(carboximetil)-2-hidroxibutanodioato; trihidrato
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Punto de fusión 149°C (decomposition)
Cantidad 5000 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.11 (236.09 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%