Learn More
Dihidrato de fosfato de hidrógeno de disodio, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
1 kg
Especificaciones
CAS | 10028-24-7 |
pH | 9.0 to 9.5 (0.1 M Solution (at 25°C)) |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | min. 99% |
Fórmula molecular | H5Na2O6P |
Número MDL | MFCD00149182 |
Sinónimo | Sorensen's salt , di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate , Sodium phosphate dibasic dihydrate , Sodium monohydrogen phosphate dihydrate |
Clave InChI | KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Nombre IUPAC | fosfato de hidrógeno de dihidrato de disodio |