Learn More
BRAND™ Caja dispensadora para paños Schulke
Caja dispensadora diseñada para guardar paños de felpa desinfectantes.
Marca:  BRAND™ 44875
21.84 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15431945
  • 27.70€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para un uso de gran volumen, los paños se pueden empapar con desinfectante líquido directamente en la práctica caja dispensadora.
  • Dura hasta 28 días
  • Se recomienda el uso del detergente desinfectante de superficies Pursept™ A Xpress.
  • Admite hasta 70 paños
  • Rellenable y con precinto seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caja dispensadora
230 x 280 mm
Tiene capacidad para 70 toallitas de felpa
Vacío
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Caja dispensadora para paños Schulke > Dimensiones (L x An): 230 x 280 mm