Learn More
Kartell™ Dispensador Dosipet HF
Los dispositivos dosificadores están diseñados para uso específico con ácido fluorhídrico soluciones
Marca: Kartell™ 8308100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
De 2,5 a 25 ml | |
Dosipet HF-25 | |
45 GL |
0,5 mL | |
± 0,15 |
Título del producto
Kartell™ Dispensador Dosipet HF > Modelo: Dosipet HF-25
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido