Learn More
Fisherbrand™ Puntas para pipetas de repetición
Puntas de dispensador sólidas, estables y duraderas para varias marcas de pipetas.
Marca:  Fisherbrand™ 702622
29.53 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15103656
  • 42.54€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estas puntas desechables son adecuadas para los siguientes dispensadores múltiples:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distrarman™ y Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ Pro
  • EDOS™ 5221
  • RAININ AutoReps™ E, Rainin AutoReps™ S, Rainin AutoReps™ M
  • Starlab RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
ISO 8655
No estéril
Sí
Polipropileno
No estéril
Para la dispensación de líquidos con alta viscosidad, alta presión de vapor
Punta de dispensador
Eppendorf™ Multipette™ 4780, Otro sistema compatible
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Puntas para pipetas de repetición > Capacidad: 50 ml