Learn More
Fisherbrand™ Puntas para pipetas de repetición
Puntas de dispensador sólidas, estables y duraderas para varias marcas de pipetas.
Brand:  Fisherbrand™ 702616
79.19 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
 View more versions of this product
Product Code. 15143646
  • 95.84€ / paquete de 100
Pruebas agrocientíficas
Usar código promocional 24136 al validar el pedido
View Available Promotions
Only null left
En stock
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Estas puntas desechables son adecuadas para los siguientes dispensadores múltiples:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distrarman™ y Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ Pro
  • EDOS™ 5221
  • RAININ AutoReps™ E, Rainin AutoReps™ S, Rainin AutoReps™ M
  • Starlab RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
5,0 ml
ISO 8655
Punta de dispensador
Polipropileno
No estéril
Para la dispensación de líquidos con alta viscosidad, alta presión de vapor
Sí
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Promotions
Promotions
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidad
    Promo Code: 24140
    Expires2025-08-24
  • Multiple Manufacturers
    Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.
    Promo Code: 24117
    Expires2025-08-24
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.
    Promo Code24124
    Expires2025-08-31 Redemption Only
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24157
    Expires2025-08-31
    Hot Deal
    *Esta promoción está abierta únicamente a clientes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido (excluida Irlanda del Norte), Suecia, Suiza y Países Bajos. La oferta sólo es válida para los pedidos que cumplan los requisitos recibidos por Thermo Fisher Scientific entre el 01.07.2025 y el 31.08.2025 a las 23:59 CEST o hasta que se agoten las existencias de la promoción, lo que suceda primero. Para poder beneficiarse del descuento, los clientes deben incluir el código promocional especificado anteriormente (24157). Deberá presentarse en el momento del pedido para obtener el descuento. El código promocional puede utilizarse más de una vez. Para ver la lista de productos que cumplen los requisitos, consulte esta página. Oferta limitada únicamente a los productos que cumplen los requisitos. Esta promoción no puede combinarse con otros descuentos o promociones. Oferta nula donde esté prohibida, autorizada o restringida por las leyes o reglamentos federales, estatales, provinciales o locales, o por la política de la agencia/institución. Pueden aplicarse otras restricciones. Los artículos MBD (Oxoid) no son elegibles en Irlanda y fuera de los países europeos.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.
    Promo Code24148
    Expires2025-08-22
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.
    Promo Code: 24136
    Expires2025-10-26
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Puntas para pipetas de repetición > Capacidad: 5 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.