Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos ajustables para frascos Dispensette™ S
Los dispensadores para frascos analógicos Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes. Diseñados para aplicaciones de dispensación general.
444.00€ - 918.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave a 121 °C |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Color | Rojo |
Pantalla | Analógico |
Includes: Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Descripción | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Descripción | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15478043
![]() |
BRAND™
4600101 |
De 0,1 a 1 ml | 0,6% (6 μl) | Con válvula de recirculación | 0,02 mL |
512.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15498043
![]() |
BRAND™
4600121 |
De 0,2 a 2 ml | 0,5 % (10 μl) | Con válvula de recirculación | 0,05 mL |
528.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15429032
![]() |
BRAND™
4600131 |
0,5 A 5 mL | 0,5 % (25 μl) | Con válvula de recirculación | 0,1 ml |
485.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15444952
![]() |
BRAND™
4600141 |
De 1 a 10 ml | 0,5 % (50 μl) | Con válvula de recirculación | 0,2 ml |
544.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15454942
![]() |
BRAND™
4600151 |
De 2,5 a 25 ml | 0,5 % (125 μl) | Con válvula de recirculación | 0,5 ml |
641.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15406932
![]() |
BRAND™
4600161 |
De 5 a 50 ml | 0,5 % (250 μl) | Con válvula de recirculación | 1,0 mL |
687.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15417361
![]() |
BRAND™
4600171 |
De 10 a 100 ml | 0,5 % (500 μl) | Con válvula de recirculación | 1.0 ml |
918.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15488043
![]() |
BRAND™
4600120 |
De 0,2 a 2 ml | 0,5 % (10 μl) | Sin válvula de recirculación | 0,05 mL |
460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15468043
![]() |
BRAND™
4600100 |
De 0,1 a 1 ml | 0,6% (6 μl) | Sin válvula de recirculación | 0,02 mL |
444.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15408053
![]() |
BRAND™
4600130 |
0,5 A 5 mL | 0,5 % (25 μl) | Sin válvula de recirculación | 0,1 ml |
456.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15418053
![]() |
BRAND™
4600140 |
De 1 a 10 ml | 0,5 % (50 μl) | Sin válvula de recirculación | 0,2 ml |
471.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15428053
![]() |
BRAND™
4600150 |
De 2,5 a 25 ml | 0,5 % (125 μl) | Sin válvula de recirculación | 0,5 ml |
585.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15438053
![]() |
BRAND™
4600160 |
De 5 a 50 ml | 0,5 % (250 μl) | Sin válvula de recirculación | 1,0 mL |
641.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15492823
![]() |
BRAND™
4600170 |
De 10 a 100 ml | 0,5 % (500 μl) | Sin válvula de recirculación | 1,0 mL |
867.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
- Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Ajuste de volumen seguro con pista festoneada interna (instrumentos de ajuste analógico)
- Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
- Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
- Fácil de desmontar para su limpieza
- Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
- El bloqueo de válvula giratorio 360 ° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
- Marca DE-M
Services
Un año
Specifications
Dispensador | |
ISO 9001 | |
Analógico |
Esterilizables en autoclave a 121 °C | |
Rojo | |
Dispensación de reactivos agresivos, incluidas bases y ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4 (excepto, p. ej., HCl, HNO3 y HF), soluciones salinas, así como muchos disolventes orgánicos |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.