Learn More
BRAND™ Dispensadores digitales para frascos Dispensette™ S
Los dispensadores para frascos digitales Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes. Diseñados para aplicaciones de dispensación general.
Marca: BRAND™ 4600311
455.29 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Includes: Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Descripción
Los dispensadores para frascos digitales Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas.Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes.Diseñado para g
- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
- Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Técnica de calibración sencilla para ajustar la calibración en segundos y sin herramientas
- Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
- Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
- Fácil de desmontar para su limpieza
- Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
- El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
- Marcado DE-M
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
0,6% (6 μl) | |
Esterilizables en autoclave a 121 °C | |
Rojo | |
De 0,1 a 1 ml | |
Dispensación de reactivos agresivos, incluidas bases y ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4 (excepto, p. ej., HCl, HNO3 y HF), soluciones salinas, así como muchos disolventes orgánicos |
Dispensador | |
Certificaciones: ISO 9001 | |
Con válvula de recirculación | |
Digital | |
0,005 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Brand Dispensette S Accessories
-
Brand Dispensette S Cleaning
-
Brand Dispensette S Teaser
-
Brand Dispensette S Startup
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
20Minutes
38Seconds
30New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
3Minutes
21Seconds
29