Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Los dispensadores para frascos digitales Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas.Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes.Diseñado para g
- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
- Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Técnica de calibración sencilla para ajustar la calibración en segundos y sin herramientas
- Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
- Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
- Fácil de desmontar para su limpieza
- Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
- El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
- Marcado DE-M
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,5 % (50 μl) |
| Ángulo | 90° |
| Tipo de producto | Dispensador |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave a 121 °C |
| Certificaciones/conformidad | Certificaciones: ISO 9001 |
| Color | Rojo |
| Densidad | Up to 2.2 g/cm3 |
| Descripción | Sin válvula de recirculación |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 ml |
| Pantalla | Digital |
| Mostrar más |