Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Fixed-volume Bottletop Dispensers
The Dispensette™ S Fixed Volume Bottletop Dispensers feature a floating piston design for low-force operation and no wearing parts. Optimized flow channels make dispensing and priming even easier-particularly in instruments with large volumes. Designed for general-purpose dispensing applications.
Marca: BRAND™ 4600210
375.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Includes: Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Descripción
- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
- Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Ajuste de volumen seguro con pista festoneada interna (instrumentos de ajuste analógico)
- Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
- Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
- Fácil de desmontar para su limpieza
- Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
- El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
- Modelos digitales y analógicos ajustables
- Marcado DE-M
Servicio Técnico
One year
Especificaciones
0,6% (6 μl) | |
Esterilizables en autoclave a 121 °C | |
Rojo | |
1 ml |
Dispensador | |
ISO 9001 | |
Sin válvula de recirculación | |
Dispensación de reactivos agresivos, incluidas bases y ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4 (excepto, p. ej., HCl, HNO3 y HF), soluciones salinas, así como muchos disolventes orgánicos |