Learn More
BRAND™ Dispensadores digitales orgánicos para frascos Dispensette™ S
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 1 a 10 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Incrementos:
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
Exactitud:
0,5 % (125 μl)
0,5 % (250 μl)
0,5 % (25 μl)
0,5 % (50 μl)
Incluye:
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 32-33, GL 38, S40)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
- Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
- Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
- Fácil de desmontar para su limpieza
- Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
- El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
- Técnica de calibración sencilla para ajustar la calibración en segundos y sin herramientas
- Marcado DE-M
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,5 % (125 μl) |
| Ángulo | 90° |
| Tipo de producto | Dispensador |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave a 121 °C |
| Certificaciones/conformidad | Certificaciones: ISO 9001 |
| Color | Amarillo |
| Densidad | Up to 2.2 g/cm3 |
| Descripción | Con válvula de recirculación |
| Volumen (métrico) | De 2,5 a 25 ml |
| Pantalla | Digital |
| Mostrar más |