Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos de volumen fijo para parte superior de frascos Dispensette™ S Organic
GREENER_CHOICE
The Dispensette™ S Organic Fixed Volume Bottletop Dispensers feature a floating piston design for low-force operation and no wearing parts. Optimized flow channels make dispensing and priming even easier-particularly in instruments with large volumes. Designed for dispensing of organic solvents, concentrated acids and peroxides.
444.00€ - 528.00€
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave a 121 °C
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de disolventes orgánicos, como hidrocarburos clorados y fluorados (p. ej., triclorofluorometano y diclorometano), ácidos como HCl concentrado y HNO3 (excepto HF), ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos
Ver más especificaciones
Includes: Discharge tube, valve mounting/calibration tool, polypropylene adapters, telescoping filling tube, recirculation tube (optional), performance certificate, operating manual
Products 4
Product Code Brand Volumen (métrico) Exactitud Descripción Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Volumen (métrico) Exactitud Descripción Price Quantity & Availability  
15418093
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
4630231
5 ml 0,5 % (25 μl) Con válvula de recirculación
528.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Add to basket
15408093
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
4630230
5 ml 0,5 % (25 μl) Sin válvula de recirculación
444.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Add to basket
15438093
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
4630241
10 ml 0,5 % (50 μl) Con válvula de recirculación
512.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Add to basket
15428093
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
4630240
10 ml 0,5 % (50 μl) Sin válvula de recirculación
444.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • New discharge tube, with or without recirculation valve
  • New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Less dispensing force - especially with large volume instruments
  • Safe volume setting with internal scalloped track (analog-adjustable instruments)
  • Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
  • Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
  • Easy to dismantle for cleaning
  • Replacable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
  • 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
  • Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
  • Digital and analog-adjustable models
  • DE-M marking
Services
Un año
Specifications
Specifications
Dispensador
ISO 9001
Dispensación de disolventes orgánicos, como hidrocarburos clorados y fluorados (p. ej., triclorofluorometano y diclorometano), ácidos como HCl concentrado y HNO3 (excepto HF), ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos
Esterilizables en autoclave a 121 °C
Amarillo
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Dispensadores analógicos de volumen fijo para parte superior de frascos Dispensette™ S Organic
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.