Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos ajustables para frascos para análisis de trazas Dispensette™ S
El dispensador para frascos para análisis de trazas Dispensette S se utiliza en la dispensación precisa de volumen de medios de alta pureza para análisis de trazas. Los componentes se han seleccionado para contener únicamente materiales de la máxima pureza, como fluoroplásticos y zafiro. El resultado es un contenido de metales traza de ppb o incluso de ppt en el líquido dispensado, dependiendo de la aplicación.
1040.00€ - 1105.00€
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Pantalla Analógico
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de ácidos, bases y peróxido de hidrógeno en el intervalo de volumen de 1 a 10 ml
Ver más especificaciones
Includes: Discharge tube, valve mounting/calibration tool, ETFE and PTFE adapters (GL28, GL32, S40), telescoping filling tube, recirculation tube (optional), performance certificate, operating manual
Productos 4
Código de producto Marca Descripción Material Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Material Precio Cantidad y disponibilidad  
15408103
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4640040
Sin válvula de recirculación Resorte de válvula de platino-iridio
1040.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15428103
Ver documentos
BRAND™
4640240
Sin válvula de recirculación Resorte de válvula de tántalo
1040.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15418103
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4640041
Con válvula de recirculación Resorte de válvula de platino-iridio
1105.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15438103
Ver documentos
BRAND™
4640241
Con válvula de recirculación Resorte de válvula de tántalo
1105.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Simple to mount discharge tube available with or without integrated recirculation valve
  • Designed without additional sealing rings for ease of cleaning and maintenance
  • Replaceable discharge valve with safety valve
  • Olive-shaped filling valve for firmer attachment of filling tubes
  • Improved flow technology results in faster priming
  • Scalloped track for secure volume setting on analog dispensers
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador
De 1 a 10 ml
Dispensación de ácidos, bases y peróxido de hidrógeno en el intervalo de volumen de 1 a 10 ml
ISO 9001
Analógico
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BRAND™ Dispensadores analógicos ajustables para frascos para análisis de trazas Dispensette™ S