Learn More
asecos™ Jarra de dosificación
Dosificación segura, limpia y cómoda de líquidos en uso
Marca:  asecos™ 36488
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836446
  • 134.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Contenedores robustos, resistente a los químicos y a los rayos UVA
  • Incluye 2 desagües roscados en diferentes tamaños
  • 18 adhesivos rotulables en 9 colores de señalización y una etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado del contenido según GHS
  • Con asas robustas para un manejo ergonómico
Especificaciones
Especificaciones
1.3 gal.
White
6.81 in.
16.38 in.
5.51 lb.
5 L
Polietileno
173.00 mm
416.00 mm
2.5 kg