Learn More
IKA™ Elemento de dispersión
Dispersa emulsiones de 1 μm a 10 μm y suspensiones con una finura máxima de 15 μm a 50 μm. El elemento de dispersión IKA™ funciona con volúmenes de líquidos de 10 a 2000 ml y profundidades de inmersión de 40 a 165 mm. Adecuado para disolventes y se puede esterilizar mediante cualquier método.
1580.00€ - 1830.40€
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Velocidad 25.000 rpm
Tamaño de partículas Emulsiones de 1 μm a 10 μm, suspensiones de 15 μm a 50 μm
Longitud del eje (métrico) 194 mm
Material PTFE, acero inoxidable de 316L
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Intervalo de volumen (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de volumen (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10232731
Ver documentos Detalles de la promoción
IKA™
0000593400
De 10 ml a 1,5 l 18 mm
1580.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10400253
Ver documentos Detalles de la promoción
IKA™
0001713300
De 50 ml a 2 l 25 mm
1830.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con el homogeneizador digital T-25 ULTRA-TURRAX™
  • Profundidad de inmersión: de 40 a 165 mm
  • Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
  • Adecuado para disolventes: sí
  • Temperatura máx.: 180 °C
  • Métodos de esterilización: todos los métodos
Elemento de dispersión S 25 N - G 18:
  • Intervalo de trabajo: De 10 a 1500 ml
  • Diámetro del estátor: 18 mm
Elemento de dispersión S 25 N - G 25:
  • Intervalo de trabajo: De 50 a 2000 ml
  • Diámetro del estátor: 25 mm
Especificaciones
Especificaciones
Elemento de dispersión
Emulsiones de 1 μm a 10 μm, suspensiones de 15 μm a 50 μm
PTFE, acero inoxidable de 316L
1 unidad
25.000 rpm
194 mm
T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™
Todos los métodos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
IKA™ Elemento de dispersión