Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Single Use, PP, Blue Transparent
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- DispoDipper está completamente fabricado en una sola pieza y puede utilizarse para el muestreo y el posterior transporte de la muestra en un solo dispositivo
- PP, azul transparente
- Envasada individualmente y esterilizada con rayos gamma
- Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
- Volumen del tubo de muestreo a escala en ml y oz.
- Profundidad de inmersión de 270 mm
Desechable, envasado individualmente, sala limpia, adecuada para usar con alimentos, a prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de muestreo |
| Material | Polipropileno |
| Material del cierre | polipropileno, azul transparente |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos |
| Cantidad | 1 |
| Mostrar más |