Descripción
- Para polvos y materiales a granel de grano pequeño
- La punta cerrada evita que los materiales de muestra se vuelque la lanza
- Ideal para muestras de sección transversal
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,03 oz |
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de materiales a granel en polvo y en grano pequeño |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Mostrar más |