Descripción
- Diseñado para el muestreo de medios de baja viscosidad
- Se pueden obtener muestras de todas las capas cuando se inserta la DispoPipette en un líquido mientras abierto
- Las muestras del punto de destino se obtienen insertándolas mientras están cerradas y abertura de la DispoPipette en el punto de muestreo
- Dos tamaños de abertura (2,5 y 5,5 mm) para diferentes viscosidades
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 500 mm |