Learn More
Sartorius™ Platillos de pesaje desechables
Se utilizan con balanzas de humedad Sartorius™. Los platillos de pesaje de aluminio desechables Sartorius™ facilitan la limpieza cuando se determina el contenido de humedad.
Marca: Sartorius™ 6965542
45.89 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Se utilizan con balanzas de humedad Sartorius™. Los platillos de pesaje de aluminio desechables Sartorius™ facilitan la limpieza cuando se determina el contenido de humedad.
- Aluminio
Especificaciones
Plano | |
Aluminio | |
Platillo de balanza |
Desechables | |
Circular | |
90 mm |