Learn More
3M™ Monos de protección de categoría III de tela con base de SMS azul desechables
Código de producto. p-8003621
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
Código de producto. 12922285
Marca: 3M™ 7000089624
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona protección según la directiva PPE, categoría III, tipo 5/6. El mono de protección Serie 4515 protege contra polvos peligrosos, como las fibras de amianto.
  • El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
  • Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de líquido limitadas (Tipo CE 5/6)
  • Material SMS de gran resistencia y transpirabilidad de 50 gsm
  • Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
  • Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
  • Diseño de capucha de dos paneles
  • Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 4XL
Sexo Unisex
Material SMS, polipropileno
Color Azul
Desechables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Hood Type 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras hermético
Tipo de costura Con costura doble
Esterilidad No estéril
Clase de protección Directiva para EPI de categoría III, Tipo 5/6
Modelo 4515B
Tamaño del tórax (imperial) 52/55 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 132 a 140 cm
Altura (imperial) De 78 a 81 in
Altura (métrico) De 200 a 206 cm