Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocástico con rosca DIN, junta de TPE y tapón de rosca de PP
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Además de los tubos de cultivo de vidrio DURAN™, nuestra gama de productos también incluye tubos de cultivo de vidrio sodocálcico. Es un recipiente de la Clase 3 de resistencia al agua y pertenece a la categoría de recipientes de vidrio sodocálcico con una alta proporción de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
- Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 1 Mm de grosor |
| Capacidad (métrico) | 32 ml |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico, polipropileno, TPE |
| Para utilizar con | Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles |
| Incluye | Con junta de TPE |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |