Descripción
- Para un llenado o filtrado fácil y fiable
- Adecuado para su uso en laboratorios y salas limpias o para el muestreo
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Embolsado individualmente y opcionalmente esterilizado
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 100 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 10 mm |
| Material | Poliestireno |
| Altura (métrico) | 149 mm |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Llenado de líquidos |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de producto | Embudo para líquidos |