Descripción
- Para una transferencia fácil y fiable
- La boca ancha evita la obstrucción
- Adecuado para su uso en laboratorios y salas limpias o para el muestreo
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Embolsado individualmente y opcionalmente esterilizado
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 100 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 25 mm |
| Material | Poliestireno |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de polvos, gránulos y suspensiones |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de producto | Embudo para polvos |