Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 40 g/m2
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Grande
XL
Descripción
- Material de polipropileno ligero y transpirable
- La forma suelta permite al usuario mantener un buen movimiento
- La distribución de las fibras garantiza la opacidad
- Camisa sin cuello
- Pantalones con cintura elástica
- Envasado individualmente para una mejor higiene y una distribución controlada
- Peso del tejido 40 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Material | SMS |
Color | Azul |
Estilo de manga | Manguito corto |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Odontológico, médico |
N.° por paquete | 50 paq. |