Learn More
Kolmi Hopen™ Conjunto de túnica y pantalones desechables para atención sanitaria, 48 g/m2
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Grande
XL
2XL
Descripción
- Material de polipropileno ligero y transpirable
- La forma suelta permite al usuario mantener un buen movimiento
- Camisa sin cuello
- Pantalones con cintura elástica
- Envasado individualmente para una mejor higiene y una distribución controlada
- Peso del tejido 48 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | M |
Material | Polipropileno |
Color | Azul marino |
Estilo de manga | Manguito corto |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Odontológico, médico |
N.° por paquete | 60 paq. |
Título del producto
Kolmi Hopen™ Conjunto de túnica y pantalones desechables para atención sanitaria, 48 g/m2 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido