Learn More
Fisherbrand™ Disposable Inoculating Loops
These Disposable Inoculating Loops are smooth and flexible to facilitate smooth, uniform streaking without damaging gel surfaces. Sterile and non-sterile options available.
163.00€
Especificaciones
Material Poliestireno
Desechables Single-use
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Volumen Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Volumen Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17783667
Ver documentos
Fisherbrand™
01189165
Estéril 1 μL Cs of 250 (5 Pks. of 50/ Individually Packed)
163.00€
paquete de 250
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17793667
Ver documentos
Fisherbrand™
01189169
Estéril 10 μL Cs of 125 (5 Pks. of 25/ Individually Packed)
163.00€
paquete de 125
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal for anaerobic microbiology applications where deep agar inoculation is required
  • Use in situations where flaming is not practical, such as under hoods and in anaerobic chamber
  • High-impact polystyrene loops are smooth and flexible to facilitate smooth, uniform streaking without damaging the gel surface
  • Rigid enough to penetrate the media for subsurface inoculation
  • Disposable loops do not need flaming, thus help to eliminate the risk of infection due to aerosol formation of pathogenic substances
  • Can be used under hoods without danger
  • Color-coded for ease of size identification
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
Single-use
Not Autoclavable
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Disposable Inoculating Loops