Learn More
Asa de siembra desechable, 10 μl
Fabricado con poliestireno para una mayor resistencia y durabilidad. Las asa de inoculación desechables Microspec™ son ideales para el cultivo de microorganismos en placas mediante la transferencia de inóculos para el sembrado por estría así como para transferir organismos microscópicos.
Marca: Microspec A3
Descripción
- Asas de siembra desechables en poliestireno de alto impacto
- 200 mm de largo para reducir el riesgo de contaminación
- Fabricación aséptica
Especificaciones
Sí | |
200 mm | |
Fabricación aséptica | |
Uso en laboratorio e investigación | |
Uso en laboratorio e investigación |
10 μl | |
Plástico | |
Asa de inoculación | |
1000/paq. |
Título del producto
Asa de siembra desechable, 10 μl > Volumen: 10 ul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido