Learn More
Copan Italia™ Asas de siembra desechables
Código de producto. p-8000144
Click to view available options
Color:
Azul claro
Azul oscuro
Cantidad:
2000/paq.
4000/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
4000 PCS
500 PCS
Código de producto. 13414992
Marca: Copan Italia™ 8177CSR40H
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice las asas de siembra desechables Copan Italia™ para necesidades de investigación y de laboratorio. La versátil asa de siembra está fabricada en plástico rígido, además de estar calibrada y esterilizada.
  • Estéril
  • Calibrado
  • Plástico rígido
Especificaciones
Desechables Sí
Volumen 10 μl
Material Plástico rígido
Esterilidad Estéril
Color Azul oscuro
Tipo de producto Asa de inoculación
Para utilizar con (equipo) Uso en laboratorio e investigación
Cantidad 4000/paq.
Calibrado
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio e investigación