Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables
Click to view available options
Cantidad:
25 unidades
5 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Dimensiones (L × H): 50 × 100 mm (1,97 × 3,94 pulg.)
- Tarjetas de cartón desechables
- Abertura: 15 mm (0,591 pulg.)
- Ventana KBr
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Tarjeta IR |
| Material | Ventana KBr |
| Cantidad | 5 unidades |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur