Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables
Tarjeta de cartón que encaja en el soporte de un espectrofotómetro
Marca: Thermo Scientific Chemicals 043936.KM
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Dimensiones (L × H): 50 × 100 mm (1,97 × 3,94 pulg.)
- Tarjetas de cartón desechables
- Abertura: 15 mm (0,591 pulg.)
- Ventana KBr
Especificaciones
Tarjeta IR | |
Ventana KBr | |
25 unidades |