Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de KBr, abertura de 19 mm
Código de producto. 15426575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25/paquete
5/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
15426575 5/paquete paquete de 5
15436575 25/paquete paquete de 25
2 options
Product Code. 15426575
Brand: Thermo Scientific Chemicals 043935.KJ
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Proporcionan un sustrato cómodo y no absorbente para el análisis cualitativo de infrarrojos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Tamaño: 5 x 10 cm
  • Ventana KBr
  • 19 mm de abertura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Tarjetas IR desechables
Cantidad 5/paquete