Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de NaCl, abertura de 19mm
Código de producto. p-7070057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25/paquete
5/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
15416565 25/paquete paquete de 25
15406565 5/paquete paquete de 5
2 options
Código de producto. 15416565
Marca: Thermo Scientific Chemicals 043929.KM
Solicitar formato a granel o personalizado
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Tamaño: 5 x 10 cm
  • Ventana de NaCl
  • 19 mm de abertura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tarjetas IR desechables
Cantidad 25/paquete