Learn More
Jeringa de tuberculina de dos piezas Luer-Slip desechable
Código de producto. 10795874
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10795874 1 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 10795874
Marca: Normject 4010.200V0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Sólo jeringas. (Las agujas se venden por separado).
La aplicación segura de medicamentos está garantizada gracias a la alta calidad de estas agujas. Las jeringas de tuberculina de dos piezas Luer-Slip desechable Henke Sass Wolf HSW™ están diseñadas para una manipulación optimizada del usuario para garantizar la seguridad del paciente.
  • Cilindro de vidrio totalmente visible para verificación visual
  • Diseño ergonómico de metal ligero y plástico
  • Cilindro de 2 ml con accionador de incremento de 0,1 ml
  • Cambio de aguja fácil y seguro mediante conexión luer lock
  • Piezas de repuesto limitadas para facilitar el servicio
  • Hervible
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Normas DIN, EN, ISO y de la FDA, sistema de gestión de calidad según ISO 13485:2003 /AC 2007, con marcado CE
Material Polypropylene
Color Cuerpo transparente
Descripción Escala a prueba de manchas
Incluye Sólo jeringas. (Las agujas se venden por separado).
Sin látex Sí
Tipo de producto Jeringa de tuberculina Luer-slip de 2 piezas
Desechables
Graduaciones 0,01 ml
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo de conexión Leur Slip
Graduated Sí
Esterilidad Estéril