Learn More
Fisherbrand™ Portaobjetos desechables para microscopía
Portaobjetos de plástico duradero para microscopía.
18.00€
Especificaciones
Material | Plástico |
---|---|
Precleaned | Sí |
Longitud (métrico) | 75 mm |
Anchura (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16505804
|
Fisherbrand™
S67112A |
144/Paq. |
18.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Portaobjetos de plástico duradero para microscopía
- Precleaned and packed per dozen
- Size: 3 × 1 in. (7.6 × 2.5cm)
Especificaciones
Plástico | |
Sí | |
75 mm | |
25 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Portaobjetos desechables para microscopía