Learn More
3M™ Mascarilla de partículas desechable, serie 8000
Descripción
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
Las mascarillas 3M™ de la serie 8000 proporcionan una protección respiratoria ligera, cómoda y eficaz contra polvo y niebla. La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y la pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara. La carcasa resistente a deformación y las mascarillas 3M™ patentados ofrecen protección duradera y cómoda, especialmente en condiciones húmedas y calientes. Los polvos, los vapores y los humos metálicos son los peligros respiratorios más comunes en entornos de trabajo de productos derivados de procesos, como la molienda y la mezcla. Las mascarillas 3M proporcionan una protección cómoda y sin mantenimiento contra estos peligros concretos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE, EN 149:2001 A1:2009, CE |
| Design Type | Correa doble |
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | FFP2 NR D |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP2 NR D |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra polvo y vapor |
| Sin látex | Sí |
| Modelo | 8822 |
| Mostrar más |