Learn More
3M™ Mascarilla de partículas desechable, serie 8000
Garantiza un uso cómodo en una amplia gama de tamaños de cara. La mascarilla de partículas de la serie 8000 de 3M tiene una forma convexa.
Marca: 3M™ 7000006980
15.92 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
Las mascarillas 3M™ de la serie 8000 proporcionan una protección respiratoria ligera, cómoda y eficaz contra polvo y niebla. La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y la pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara. La carcasa resistente a deformación y las mascarillas 3M™ patentados ofrecen protección duradera y cómoda, especialmente en condiciones húmedas y calientes. Los polvos, los vapores y los humos metálicos son los peligros respiratorios más comunes en entornos de trabajo de productos derivados de procesos, como la molienda y la mezcla. Las mascarillas 3M proporcionan una protección cómoda y sin mantenimiento contra estos peligros concretos.
Especificaciones
Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE, EN 149:2001 A1:2009, CE | |
Sí | |
Respirador para partículas | |
FFP1 NR D | |
Sí | |
10/paq. | |
Convexo | |
No |
Correa doble | |
FFP1 NR D | |
Sí | |
Protección contra polvo y vapor | |
8812 | |
Polvos, vapores y humos metálicos | |
Non-sterile |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora