Learn More
Fisherbrand™ Unidades de filtro de PES desechables
Aumente la protección de las muestras de cultivo celular con las unidades de filtración en vacío desechables estériles Fisherbrand con membranas de PES. Las membranas de polietersulfona (PES) ofrecen una baja unión de proteínas y un bajo nivel de extraíbles para su uso en filtración estéril y clarificación de medios de cultivo celular y suero.
Marca: Fisherbrand™
99.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21836" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.84500kg
Includes: Tapón de frasco con parte superior roscada estéril y envasado individualmente
Descripción
Aumente la protección de las muestras de cultivo celular con las unidades de filtración en vacío desechables estériles Fisherbrand con membranas de PES. Las membranas de polietersulfona (PES) ofrecen una baja unión de proteínas y un bajo nivel de extraíbles para su uso en filtración estéril y clarificación de medios de cultivo celular y suero.
- La membrana de PES ofrece una baja unión de proteínas para mantener el equilibrio de proteínas
- La membrana de PES ofrece volúmenes bajos de soluciones extraíbles para mantener la pureza de los medios de cultivo
- La cámara superior de las unidades de filtro está claramente marcada con el tamaño del poro, el tipo de membrana, el número de catálogo, el número de lote y la fecha de caducidad
- Apirógenos y no citotóxicos
- Esterilización por radiación gamma y envasado individual con una vida útil estéril de 5 años
- Unidades de 0,2 μM para filtración estéril
- Unidades de 0,45 μM para la clarificación de líquidos y la eliminación de partículas
Certifications
No pirógeno según norma USP No citotóxico entre lotes Esterilidad entre lotes
Especificaciones
Baja fijación | |
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
Estériles | |
Unidad de filtro | |
50 mm |
No pirogénicos según Estándar de USP entre lotes | |
Poliestersulfona (PES) | |
0,45 μm | |
Clarificación de líquidos y eliminación de partículas | |
250 mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.